Merck
GF83967935
Platinum-iridium alloy, Pt90Ir10
1m wire, 0.025mm diameter, as drawn
Synonym(e):
PT025100
Größe auswählen
1 EA
CHF 261.00
CHF 261.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 261.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 261.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 839-679-35
L × Durchm.
1 m × 0.025 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)