Merck
GF83947663
Polyamide - Nylon 6
(PA 6), monofilament, diam. 0.7 mm, L 50 m, condition nylon 6/66 copolymer
Synonym(e):
AM305970
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
monofilament
Hersteller/Markenname
Goodfellow 839-476-63
Länge
50 m
Durchmesser
0.7 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)