GF83693818
Phosphor bronze alloy, Cu94Sn6
foil, 50 x 50mm, 0.005mm thickness, as rolled, light tight (lt)
Synonym(e):
CU050200
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Beschreibung
light tight (lt)
Form
foil (as rolled)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 836-938-18
Größe × Dicke
50 mm × 50 mm × 0.005 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)