Merck
GF83624238
Aluminum-cobalt alloy, Al99.9Co0.1
10m wire, 1.0mm diameter, as drawn
Synonym(e):
AD205160
Größe auswählen
1 EA
CHF 1’520.00
CHF 1’520.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 1’520.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
CHF 1’520.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 836-242-38
L × Durchm.
10 m × 1.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)