Merck
GF83413694
Titanium/Aluminum/Vanadium
foil, thickness 0.25 mm, Ti94.5%/Al 3%/V 2.5%, size 100 × 100 mm, temper annealed
Synonym(e):
TI040400
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 834-136-94
Größe
100 × 100 mm
Dicke
0.25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)