Merck
GF83227686
Holmium
foil, thickness 0.25 mm, size 10 × 26 mm, purity 99%
Synonym(e):
HO000230
Größe auswählen
1 EA
CHF 731.00
CHF 731.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 731.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Ho
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.93
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141606
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 731.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 832-276-86
Größe
10 × 26 mm
Dicke
0.25 mm
Dichte
8.8 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Ho]
InChI
1S/Ho
InChIKey
KJZYNXUDTRRSPN-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)