Merck
GF82812191
Stainless Steel - AISI 410 alloy, FeCr12.5
powder, 45micron max. particle size, atomized, 500g
Synonym(e):
FE266020
Größe auswählen
1 EA
CHF 342.00
CHF 342.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 342.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
CHF 342.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 828-121-91
Gewicht
500 g
Max. Partikelgröße
45 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)