GF82638029
Kohlenstoff
microleaf, 25x70mm, thinness 0.25μm, specific density 50μg/cm2, temporary glass support, 99.997%
Synonym(e):
Aktivkohle
About This Item
Dampfdruck
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Assay
99.997%
Form
wire
Selbstzündungstemp.
842 °F
Hersteller/Markenname
Goodfellow 826-380-29
Widerstandsfähigkeit
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
Größe × Dicke
25 × 70 mm × 0.25 μm
mp (Schmelzpunkt)
3550 °C (lit.)
SMILES String
[C]
InChI
1S/C
InChIKey
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable