Merck
GF82305233
Polybutylene Terephthalate
(PBT), rod, diam. 6.35 mm, L 1000 mm
Synonym(e):
ES347910
Größe auswählen
1 EA
CHF 193.00
CHF 193.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 193.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 193.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 823-052-33
Länge
1000 mm
Durchmesser
6.35 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)