Merck
GF82124940
Stainless Steel - AISI 420 alloy, Fe86.7Cr13.0C0.3
20m wire, 1.0mm diameter, as drawn
Synonym(e):
FK115160
Größe auswählen
1 EA
CHF 322.00
CHF 322.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 322.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
CHF 322.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 821-249-40
L × Durchm.
20 m × 1.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)