Merck
GF82101248
Copper/nickel
foil, Cu70%/Ni30%, thickness 0.016 mm, length 0.2 m, coil width 192 mm
Synonym(e):
CU130240
Größe auswählen
1 EA
CHF 288.00
CHF 288.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 288.00
About This Item
UNSPSC-Code:
31152304
NACRES:
NA.23
CHF 288.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 821-012-48
Länge
0.2 m
Spiralbreite
192 mm
Dicke
0.016 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)