GF82023319
Antimonial lead alloy, Pb95Sb5
powder, 250micron max. particle size, 150micron min. particle size, 100g
Synonym(e):
PB126010
Empfohlene Produkte
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 820-233-19
Gewicht
100 g
Max. Partikelgröße
250 μm