Merck
GF81896248
Tantalum-tungsten alloy, Ta90W10
200mm rod, 5.0mm diameter, annealed
Synonym(e):
TA037920
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 818-962-48
L × Durchm.
200 mm × 5.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)