GF81801143
Tungsten-rhenium alloy, W75Re25
0.5m wire, 0.178mm diameter, annealed
Synonym(e):
W 015125
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 818-011-43
L × Durchm.
0.5 m × 0.178 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)