Merck
GF81420308
Stainless Steel - AISI 310 alloy, FeCr25Ni20
200mm rod, 12.7mm diameter, annealed
Synonym(e):
FE257920
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 814-203-08
L × Durchm.
200 mm × 12.7 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)