GF80971375
Stainless Steel - 15-7PH alloy, FeCr15Ni7Mo2.25
foil, 100 x 100mm, 0.25mm thickness, annealed, precipitation hardenable
Synonym(e):
FE290350
Alle Fotos(1)
About This Item
Form
annealed (precipitation hardenable)
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 809-713-75
Größe × Dicke
100 mm × 100 mm × 0.25 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)