GF80700364
Copper/Beryllium
rod, Cu98%/Be 2%, length 100 mm, 20 mm diameter, temper hard
Synonym(e):
CU077950
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
31152304
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 807-003-64
Länge
100 mm
Durchmesser
20 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)