Merck
GF80566500
Polyacrylonitrile-Butadiene-Styrene
(ABS), sheet, thickness 6 mm, size 150 × 150 mm, white
Synonym(e):
AB303400
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 805-665-00
Größe
150 × 150 mm
Dicke
6 mm
Farbe
white
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)