GF80489188
Silver-copper alloy, Ag72Cu28
50m wire, 0.5mm diameter, as drawn
Synonym(e):
AG065140
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 804-891-88
L × Durchm.
50 m × 0.5 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)