Merck
GF80317201
Aluminum nitride
powder, 50 max. part. size (micron), weight 200 g, purity 99%
Synonym(e):
AL526020
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
99%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 803-172-01
Gewicht
200 g
Max. Partikelgröße
50 (micron)
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)