GF80271783
Stainless Steel - AISI 321 alloy, FeCr18Ni9Ti
foil, 2m coil, 0.125mm thickness, annealed
Synonym(e):
FE210300
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Form
annealed
foil (coil)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 802-717-83
Größe × Dicke
2 m × 0.125 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)