GF80112800
Tantalum-tungsten alloy, Ta90W10
500mm rod, 5.0mm diameter, annealed
Synonym(e):
TA037920
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 801-128-00
L × Durchm.
500 mm × 5.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)