Merck
GF79630308
Silicon monoxide
powder, 45 max. part. size (micron), weight 50 g, purity 99.999%
Synonym(e):
SI546010
Größe auswählen
1 EA
CHF 363.00
CHF 363.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 363.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352303
NACRES:
NA.23
CHF 363.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99.999%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 796-303-08
Gewicht
50 g
Max. Partikelgröße
45 (micron)
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)