Merck
GF79485654
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), sheet, thickness 2 mm, size 100 × 100 mm, clear clear
Synonym(e):
ES303021
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 794-856-54
Größe
100 × 100 mm
Dicke
2 mm
Farbe
clear clear
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)