Merck
GF79014461
Titanium/Aluminum/Vanadium
rod, Ti90%/Al 6%/V 4%, 1.0 mm diameter, length 1000 mm, temper annealed
Synonym(e):
TI017902
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 790-144-61
Länge
1000 mm
Durchmesser
1.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)