Merck
GF78800452
Aluminum alloy 2011, Al93Cu5.3Fe0.7Si0.4Pb0.3B
rod, 200mm x 6.35mm diameter
Synonym(e):
AD287910
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 788-004-52
L × Durchm.
200 mm × 6.35 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)