Merck
GF78741445
Phosphor bronze alloy, Cu94Sn6
200mm rod, 12.7mm diameter
Synonym(e):
CU057910
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 787-414-45
L × Durchm.
200 mm × 12.7 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)