GF78586217
Titanium/Molybdenum
wire, Ti85%/Mo15%, 1.0 mm diameter, length 0.5 m, temper as drawn
Synonym(e):
TI085150
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 785-862-17
Länge
0.5 m
Durchmesser
1.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)