GF78274503
Aluminum-magnesium alloy, Al97Mg3
foil, 10mm disks, 0.01mm thickness
Synonym(e):
AL010210
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Form
foil (disc)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 782-745-03
Durchm. × Dicke
10 mm × 0.01 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)