GF78012008
Aluchrom O - Resistance Alloy, Fe70Cr25Al5
5m wire, 0.25mm diameter, annealed
Synonym(e):
FE065140
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 780-120-08
L × Durchm.
5 m × 0.25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)