GF77801676
Constantan- resistance alloy
foil, thickness 0.005 mm, Cu55%/Ni45%, size 100 × 100 mm, temper as rolled
Synonym(e):
CU040200
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 778-016-76
Größe
100 × 100 mm
Dicke
0.005 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)