Merck
GF77450519
Platinum-iridium alloy, Pt70Ir30
0.2m wire, 0.25mm diameter, as drawn
Synonym(e):
PT055140
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 774-505-19
L × Durchm.
0.2 m × 0.25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)