Merck
GF77286347
Copper-tellurium alloy, Cu99.5Te0.5
1000mm rod, 25mm diameter
Synonym(e):
CY247925
Größe auswählen
1 EA
CHF 454.00
CHF 454.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 454.00
About This Item
UNSPSC-Code:
31152304
NACRES:
NA.23
CHF 454.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 772-863-47
L × Durchm.
1000 mm × 25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)