Merck
GF76847002
Stainless Steel - AISI 321 alloy, FeCr18Ni9Ti
200mm rod, 6.35mm diameter
Synonym(e):
FE217920
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 768-470-02
L × Dicke
200 mm × 6.35 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)