Merck
GF76843255
Polyethylene - U.H.M.W.
(UHMW PE), fiber, tex number 145, L 50 m, number of filaments 1300
Synonym(e):
ET305711
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
fibers
Hersteller/Markenname
Goodfellow 768-432-55
Länge
50 m
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)