GF76548910
Nickel-molybdenum alloy, Ni80Mo20
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 500g
Synonym(e):
NJ026010
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352300
NACRES:
NA.23
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 765-489-10
Gewicht
500 g
Max. Partikelgröße
150 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)