Merck
GF75960782
Aluminium alloy 5754
rod, Al97%/Mg 3%, length 500 mm, 6.35 mm diameter, condition extruded
Synonym(e):
AB187910
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 759-607-82
Länge
500 mm
Durchmesser
6.35 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)