Merck
GF75416137
Gold-nickel alloy, Au82Ni18
1m wire, 0.25mm diameter, annealed
Synonym(e):
AU055140
Größe auswählen
1 EA
CHF 842.00
CHF 842.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 842.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 842.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 754-161-37
L × Durchm.
1 m × 0.25 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)