Merck
GF75008156
Boron carbide
granule, 5 mm nominal granule size, weight 200 g
Synonym(e):
B 626300
Größe auswählen
1 EA
CHF 196.00
CHF 196.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 196.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
CHF 196.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
granular
Hersteller/Markenname
Goodfellow 750-081-56
Gewicht
200 g
Nominale Korngröße
5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)