Merck
GF74913374
Stainless Steel - AISI 310 alloy, FeCr25Ni20
1000mm rod, 19.0mm diameter, annealed
Synonym(e):
FE257930
Größe auswählen
1 EA
CHF 373.00
CHF 373.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 373.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
CHF 373.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 749-133-74
L × Durchm.
1000 mm × 19.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)