Merck
GF74866797
Hastelloy® C276 - heat resisting alloy, Ni57Mo17Cr16FeWMn
foil, 25 x 25mm, 0.075mm thickness, hard, light tight (lt)
Synonym(e):
NI140271
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Beschreibung
light tight (lt)
Form
foil (hard
hard)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 748-667-97
Größe × Dicke
25 mm × 25 mm × 0.075 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)