Merck
GF74809301
Aluminum-silicon alloy, Al98Si2
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 200g
Synonym(e):
AL166010
Größe auswählen
1 EA
CHF 889.00
CHF 889.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 889.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
CHF 889.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder (alloy pre-cursor)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 748-093-01
Gewicht
200 g
Max. Partikelgröße
150 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)