Merck
GF74771826
Stainless Steel - 17-7PH alloy, FeCr17Ni7
foil, 10mm disks, 0.125mm thickness, annealed - condition a, precipitation hardenable
Synonym(e):
FE280320
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
annealed (condition a: precipitation hardenable)
foil (disks)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 747-718-26
Größe × Dicke
10 mm × 0.125 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)