Merck
GF74596247
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
foil, 20m coil, 10mm coil width, 0.10mm thickness, as rolled
Synonym(e):
NI050236
Größe auswählen
1 EA
CHF 800.00
CHF 800.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 800.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 800.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Beschreibung
temper (as rolled)
Form
foil (coil)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 745-962-47
L × B × Dicke
20 m × 10 mm × 0.10 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)