Merck
GF74558559
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
1000mm rod, 3.2mm diameter
Synonym(e):
FE047905
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 745-585-59
L × Durchm.
1000 mm × 3.2 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)