GF74462890
Brass alloy, Cu63Zn37
50m wire, 0.5mm diameter, hard
Synonym(e):
CU025150
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
30102010
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 744-628-90
L × Durchm.
50 m × 0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)