Merck
GF74212152
Platinum/Rhodium
foil, thickness 0.125 mm, Pt60%/Rh40%, size 25 × 25 mm, temper as rolled
Synonym(e):
PT280240
Größe auswählen
1 EA
CHF 3’220.00
CHF 3’220.00
Voraussichtliches Versanddatum08. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 3’220.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 3’220.00
Voraussichtliches Versanddatum08. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 742-121-52
Größe
25 × 25 mm
Dicke
0.125 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)