Merck
GF73759922
Platinum-iridium alloy, Pt80Ir20
foil, 50 x 50mm, 0.025mm thickness, light tight (lt)
Synonym(e):
PT040240
Größe auswählen
1 EA
CHF 1’240.00
CHF 1’240.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 1’240.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 1’240.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
foil (light tight (lt))
Hersteller/Markenname
Goodfellow 737-599-22
Größe × Dicke
50 mm × 50 mm × 0.025 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)