Merck
GF73561866
Polyetheretherketone
(PEEK), granule, 6 mm nominal granule size, weight 50 g
Synonym(e):
EK306300
Größe auswählen
1 EA
CHF 205.00
CHF 205.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 205.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 205.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
granular
Hersteller/Markenname
Goodfellow 735-618-66
Gewicht
50 g
Nominale Korngröße
6 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)