Merck
GF73434540
Aluminum-magnesium-silicon alloy, Al98Mg1Si0.6
20m wire, 0.05mm diameter, as drawn
Synonym(e):
AL035130
Größe auswählen
1 EA
CHF 298.00
CHF 298.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 298.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
CHF 298.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 734-345-40
L × Durchm.
20 m × 0.05 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)